Få mere at vide
Ecdysteron
Description
Ecdysteron er et insektsteroidhormon, der inducerer apoptose, celleproliferation og vækst ved at kontrollere genekspression, der er involveret i fældning og metamorfose. Og det bruges også som et ekdysteroid i både plante- og dyrearter, der kontrollerer celledød.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ecdysteron er et insektsteroidhormon, der inducerer apoptose, celleproliferation og vækst ved at kontrollere genekspression, der er involveret i fældning og metamorfose. Og det bruges også som et ekdysteroid i både plante- og dyrearter, der kontrollerer celledød.
Opløselighed
Opløselig i alkohol
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxiderende stoffer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ecdysterone |
| Smeltepunkt | 242 °C til 244 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 1917578 |
| Merck Index | 14,3491 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol |
| Formel vægt | 480.64 |
| Fysisk form | Pulver |