Få mere at vide
Terumo™ Koncentrisk Luer-Lock-spids tredelt sprøjte, 5mL
Artikelnummer. 11703323
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11703323 5 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11703323 Leverandør Terumo™ Leverandørnr. 1SS05LE1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Terumo™ Tredelte koncentriske Luer-Lock Tip-sprøjter er nemme at bruge med deres glatte stempelfunktion og har klare cylindere, der muliggør hurtig genkendelse af luftbobler for mere nøjagtig dosering. Med letlæselige markeringer kan du være sikker på, at du giver den tilsigtede dosis hver gang.
Brug disse sprøjter til aspiration af væsker eller prøvetagning af blod eller andre kropsvæsker. Terumo™ Koncentrisk Luer-Lock tredelt sprøjte har et unikt dobbelt skrå design for større patientkomfort.
  • Silikonebelagt cylinder for en jævn stempelvirkning
  • Klar cylinder for hurtig genkendelse af luftbobler
  • Letlæselige markeringer
  • Latex fri
  • Steril og pakket i individuelt indpakkede tamper peel-pakker
  • Sprøjter fås med luer lock, luer slip, kateter og excentriske spidser
  • Fås i en lang række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Oversigt Screentrykt graduering
Latex fri Ja
Produkttype Koncentrisk Luer-lock 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 5 ml
Tilslutningstype Centrisk Luer Lock