Få mere at vide
Excentrisk Luer-Tip tredelt sprøjte
Artikelnummer. 15350224
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 til 60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15350224 50 til 60 ml Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15350224 Leverandør Terumo Leverandørnr. 8SS50ES1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Muliggør nem genkendelse af luftbobler og præcis dosering. Excentrisk Luer-Tip tredelt sprøjte har en meget gennemsigtig cylinder og klart tryk.
  • Tredelte sprøjter
  • Meget gennemsigtig tønde
  • Klar udskrivning
  • Indeholder ikke naturgummi
  • Latexfri
  • Vores sortiment omfatter Luer-slipspids (koncentrisk og excentrisk), Luer Lock-spids og kateterspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC, CE 0197
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til injektion af væsker umiddelbart efter påfyldning i menneskekroppen, til aspiration af væsker eller til prøvetagning af blod eller andre kropsvæsker
Latex fri Ja
Produkttype Excentrisk Luer-spids 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 25/Pk.
Volumen (metrisk) 50 til 60 ml
Tilslutningstype Excentrisk Luer-spids