Få mere at vide
BD Plastipak™ Excentrisk Luer-Slip sprøjte
Beskrivelse
- Volumen - 30 ml
- Luer Slip mundstykke
- Excentrisk spids
- Uden nål
- Latex fri
- Steril
- Æske med 60 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, Europæisk Direktiv 93/42/EEC (overensstemmelsesprocedure Bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050) |
| Materiale | Plast |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23.77 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 107.5 mm |
| Produkttype | Excentrisk Luer-slip sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 60 Pk. |
| Vis mere |