Få mere at vide
Terumo™ Excentrisk Luer-Slip sprøjte
Artikelnummer. 17152724
Volumen (metrisk):
10 mL
20 mL
Artikelnummer. 17152724
Brand: Terumo™ 8MDSS20ESE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med polypropylen for overlegen termisk og kemisk resistens. Terumo™ Excentriske Luer-Slip-sprøjter har et unikt affaset design for at lette indtrængning af huden og minimere traumer.
  • Klar polypropylen cylinder og stempel; dobbelt kontaktring
  • Integreret stempelstop forhindrer utilsigtet udtrækning
  • Steril, latexfri
  • Fed, præcise skalamarkeringer
  • Overholder ISO 7886 (DIS 7886)
  • Individuelt pakket ind i manipulationssikre skrælpakker
  • Leveres uden nåle
  • Velegnet til gasser eller væsker
  • Excentrisk luer-slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7886 (DIS 7886)
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til forskningsbrug, til gasser eller væsker
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 1 mL
Volumen (metrisk) 20 mL
Tilslutningstype Excentrisk Luer Slip
Uddannet Ja