Få mere at vide
EC330, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499766 50 mg 50mg
16420719 1 mg -
16415957 5 mg -
16404496 100 mg -
16403228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100949
MedChemExpress EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EC330
Fysisk form Solid
CAS 2016795-77-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H32F2O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (43.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@](O)(C(F)(F)C#C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(C6CC6)C=C5)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 462.57
Formel vægt 462.57
Procent renhed 98.65%