Få mere at vide
Trajan™ EC GC Septa
Artikelnummer. 12985721
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Maks:
300 °C
350 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Temperatur (metrisk) Maks unitSize
12985721 11 mm 350 °C Pakke med 25
10330421 7 mm 350 °C Pakke med 50
10187060 6 mm 350 °C Pakke med 50
10442381 10 mm 350 °C Pakke med 50
10412551 8 mm 350 °C Pakke med 50
12935731 9 mm 350 °C Pakke med 25
12915731 17 mm 300 °C Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12985721 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 041902
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EC GC septa er designet til lang levetid og lav indsprøjtningsportsadhæsion
  • Kombinerer lang injektionslevetid, lav blødning og lav vedhæftning af injektionsporten
  • Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
  • Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maksimal driftstemperatur på 350 °C (300 °C for 17 mm størrelse)
Tekniske data
Type Lang levetid EC Septum
Oversigt Kombinerer væsentlig længere injektionslevetid, lav blødning og lav injektionsportadhæsion.
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Temperatur (metrisk) Maks 350 °C
Materiale Høj temperatur silikone
Mængde 25/Pk.