Få mere at vide
Trajan™ EC GC Septa
EC GC septa er designet til lang levetid og lav indsprøjtningsportsadhæsion
Brand: Trajan™ 041903
470.79 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Kombinerer lang injektionslevetid, lav blødning og lav vedhæftning af injektionsporten
- Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
- Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
- Maksimal driftstemperatur på 350 °C (300 °C for 17 mm størrelse)
Tekniske data
Lang levetid EC Septum | |
17 mm | |
Høj temperatur silikone |
Ja | |
300 °C | |
24/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ EC GC Septa > ID: 17 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion