Få mere at vide
Trajan™ EC GC Septa
EC GC septa er designet til lang levetid og lav indsprøjtningsportsadhæsion
Brand:  Trajan™ 041843
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10412551
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Tekniske data
Tekniske data
Long Life EC Septa
350°C
50/Pk.
8 mm
High Temperature Silicon
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ EC GC Septa >