Få mere at vide
Trajan™ EC GC Septa
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Maks:
300 °C
350 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
- Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
- No bleed or contamination into the GC system
- Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Long Life EC Septa |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 350 °C |
| Materiale | High Temperature Silicon |
| Mængde | 50/Pk. |