Få mere at vide
Trajan™ EC GC Septa
Artikelnummer. 10187060
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Maks:
300 °C
350 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10187060
Brand: Trajan™ 041841
EC GC septa er designet til lang levetid og lav indsprøjtningsportsadhæsion
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Tekniske data
Type Long Life EC Septa
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Temperatur (metrisk) Maks 350 °C
Materiale High Temperature Silicon
Mængde 50/Pk.