Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Artikelnummer. p-7114327
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 15258623
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 041912
Designet til lang levetid og lav indsprøjtningsport vedhæftning.
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Tekniske data
Type EC
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Mængde 50/Pk.