Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 25
Pakke med 50
Beschreibung
- Kombinerer lang injektionslevetid, lav blødning og lav vedhæftning af injektionsporten
- Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
- Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
- Maksimal driftstemperatur på 350 °C (300 °C for 17 mm størrelse)
Spezifikation
Spezifikation
| Type | EC |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9,5 mm |
| Mængde | 25/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur