Få mere at vide
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle
Artikelnummer. 10002951 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Stationær fase:
β-cyclodextrin
BSA-7
Permethyleret β-cyclodextrin
Permethyleret y-cyclodextrin
Permethyleretα -cyclodextrin
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stationær fase Pakningsstørrelse
10002951 BSA-7 Hver
10788612 Permethyleretα -cyclodextrin Hver
10556141 β-cyclodextrin Hver
10105131 Permethyleret β-cyclodextrin Hver
10706512 Permethyleret y-cyclodextrin Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10002951 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720046.40
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 300 Å or 100 Å; Column Phase: Chiral Separation or HIC, Polar Selectivity, Steric Selectivity or Steric Selectivity
Tekniske data
Kolonnekemi BSA
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,7 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC, SPE applikation
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet 50 mmol/L/L fosfatbuffer + 1 % 1-propanol
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 7μ m
pH 5 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 40 °C
USP type L75
Stationær fase BSA-7
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase HIC, polær selektivitet, sterisk selektivitet
Produkttype Analytisk EC-kolonne