Få mere at vide
Elma™ Clean 70 Concentrated Cleaner
Beskrivelse
- Fås i en række volumener
- Fjerner støv, fingeraftryk, pigmenter, fedt og olie
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | EC 70 Rensemiddel |
| Form | Væske |
| pH | 13.3 |
| Udseende | Beige |
| Kogepunkt | >100 °C |
| Certificeringer/compliance | Bilag VII A, EF 648/2004, UN 1719 |
| Sammensætning | Anioniske ti sider 5 til 15 %, amfotere ti sider< 5 %, fosfater 5 til 15 %, NTA< 5 % |
| Koncentration | Ultralydsbad 1 til 5 %, uden ultralyd 5 til 10 % |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold og opbevaring | Over -5 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- elma clean 70 (EC 70)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.