Få mere at vide
Fisherbrand™ Elma Rens 65 Rengøringskoncentrat
Artikelnummer. 10675301 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10675301 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10675301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    126.87 DKK / 1 L
    Spare 11.13 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til alle rengøringsopgaver, som kræver en meget skånsom behandling af de genstande, der skal rengøres. Fisherbrand™ Elma Clean 65 Cleaning Concentrate er udviklet specielt til brug i ultralydsbade.
  • Bruges til sarte laboratorieinstrumenter og udstyr
  • Fremragende til følsomme materialer som glas, plast, metaller og gummi
  • Fjerner forurening som støv, fingeraftryk, pigmenter og let fedt/olier
Tekniske data
Form Væske
pH 7
Udseende Gul
Kogepunkt ≥100 °C
Sammensætning Anioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 15 til 30 %, Aminosæber< 5 %, NTA< 5 %, fosp
Koncentration Ultralydsbad 2 til 5 %
Beholdertype Flaske
Indhold og opbevaring -5 °C til 30 °C
Volumen (metrisk) 1 l