Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EC 23
Beskrivelse
Photostable synthetic retinoid; analog of ATRA (Cat. No. 0695). Displays similar activity to ATRA when tested on the embryonal carcinoma stem cell model TERA2.cl.SP12. Potently induces neural differentiation in human pluripotent embryonic stem cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EC 23 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 332.44 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?