Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EC 23
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752694 10 mg
18792644 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4011/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Synthetic retinoid; induces differentiation of stem cells
Photostable synthetic retinoid; analog of ATRA (Cat. No. 0695). Displays similar activity to ATRA when tested on the embryonal carcinoma stem cell model TERA2.cl.SP12. Potently induces neural differentiation in human pluripotent embryonic stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104561-41-3
Molekylær formel C23H24O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EC 23
Mængde 10 mg
Formel vægt 332.44
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 332.443
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.