Få mere at vide
Elma™ EC 210 Rensemiddel
Beskrivelse
- Velegnet til overflader lavet af stål, ikke-jernholdige tungmetaller, ædelmetaller, letmetaller, nikkel, krom, zink og tysk sølv (også kombinationer af forskellige materialer); den er også velegnet til plast, der er modstandsdygtig over for spændingsrevner.
- Kontroller eventuelle Mg, MgZnAl-legeringer og plastik for kompatibilitet før påføring.
- Fjerner vandige kølende smøremidler, fedt og olieslibemidler, slibe- og polerpastaer.
- Til rengøring af polermedier, der indeholder animalsk fedt, skal du kontrollere, om rensemidlet er egnet før påføring.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 8.9 |
| Udseende | Lys beige |
| Kogepunkt | >100 °C |
| Sammensætning | Anioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 15 til 30 %, parfume |
| Koncentration | Ultralydsbad 3 til 5 % |
| Beholdertype | Kan |
| Indhold og opbevaring | -5 °C til 30 °C |
| Volumen (metrisk) | 25 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- elma clean 210 (EC 210)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.