Få mere at vide
Fisherbrand™ Elma Rens 145 rengøringskoncentrat
Artikelnummer. 11711369 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
25 l
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11711369 25 l 25 L
1 options
Artikelnummer. 11711369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 DKK
    2388.10 DKK / 25 L
    Spare 56.90 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til let sur rengøring af ikke-jernholdige tungmetaller, aluminium, rustfrit stål, glas, plast og legeringer. Fisherbrand™ Elma Clean 145 Cleaning Concentrate er også god til at afkalke.
  • Har en antistatisk effekt
  • Resultatet er væsentligt forbedret ved forrengøring med et alkalisk rengøringsmiddel
  • Fjerner poleringsmedier, fedt, olie, oxidlag og kalk
  • Risiko for anløbning, når forskellige metaller renses i samme bad
Tekniske data
Form Væske
pH 1
Udseende Lysebrun
Kogepunkt ≥100 °C
Sammensætning Anioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %
Koncentration Ultralydsbad 2 til 5 %
Beholdertype Kan
Indhold og opbevaring 5 °C til 30 °C
Volumen (metrisk) 25 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma clean 145 (EC 145)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cocosfattyaminoxethylate, alkylbenzenesulphonic acid, tartaric acid