Få mere at vide
Elma™ EC110 koncentreret rengøringsmiddel
Artikelnummer. p-8001979
Volumen (metrisk):
1 l
25 l
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
Artikelnummer. 11791359
Brand: Elma™ 5807900000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver kraftig rengøringskraft til laboratorieudstyr og medicinske instrumenter. Elma™ EC110 Concentrated Cleaner er en alkalisk ultralydsopløsning.
  • Velegnet til metal-, keramik- og kvartsoverflader, overflader af talrige plastmaterialer, gummioverflader og især til rengøring af siliciumwafers efter mekanisk behandling (savning)
  • Ikke egnet til letmetaller (aluminium, magnesium og deres legeringer) og plast, der er modtagelige for spændingsrevner
  • Fjerner metaloxider, pletter af kvarts og ihærdige organiske forurenende stoffer såsom skæl og gummiagtig olie og fedt, voks, rester af lak og maling
Tekniske data
Produkttype EC 110 Rensemiddel
Form Væske
pH 12.4
Udseende Brun
Kogepunkt >100 °C
Certificeringer/compliance Bilag VII A, EF 648/2004, UN 1824
Sammensætning Anioniske overfladeaktive stoffer< 5 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer< 5 %, fosfonater< 5 %
Koncentration Ultralydsbad 3 til 5 %
Beholdertype Kan
Indhold og opbevaring 5 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Til rengøring af metal, keramik, plast, silicium wafer og kvarts-overflader
Volumen (metrisk) 25 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma clean 110 (EC 110)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.