Få mere at vide
Elma™ EC110 koncentreret rengøringsmiddel
Volumen (metrisk):
1 l
25 l
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
Beskrivelse
- Velegnet til metal-, keramik- og kvartsoverflader, overflader af talrige plastmaterialer, gummioverflader og især til rengøring af siliciumwafers efter mekanisk behandling (savning)
- Ikke egnet til letmetaller (aluminium, magnesium og deres legeringer) og plast, der er modtagelige for spændingsrevner
- Fjerner metaloxider, pletter af kvarts og ihærdige organiske forurenende stoffer såsom skæl og gummiagtig olie og fedt, voks, rester af lak og maling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | EC 110 Rensemiddel |
| Form | Væske |
| pH | 12.4 |
| Udseende | Brun |
| Kogepunkt | >100 °C |
| Certificeringer/compliance | Bilag VII A, EF 648/2004, UN 1824 |
| Sammensætning | Anioniske overfladeaktive stoffer< 5 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer< 5 %, fosfonater< 5 % |
| Koncentration | Ultralydsbad 3 til 5 % |
| Beholdertype | Kan |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 30 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- elma clean 110 (EC 110)
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.