Få mere at vide
Fisherbrand™ EC 10 Universal Alkaline Cleaning Concentrate
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Fjerner blod, spyt, proteiner og knoglerester samt fedt, olie, slibe- og polerplader
- Ikke egnet til aluminium, zink eller letmetallegeringer og til plast, der er modtagelig for spændingsrevner
- Opbevares i lukket original beholder ved en temperatur mellem 5° og °30 C, beskyttet mod varme og direkte solstråling
- Holdbarhed på 5 år fra produktionsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ultralyds rengøringsopløsning |
| Sammensætning | Alkalisk |
| Indhold og opbevaring | Mellem °5 C og °30 C, original beholder, væk fra varme og direkte solstråling |
| Til brug med (applikation) | Ultralydsrensning af medicinske og dentale instrumenter |
| Volumen (metrisk) | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- bioson 10
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: disodum tetraboratedecahydrate, sodiumhydroxide, n-propanol