Få mere at vide
Ebselen
Beskrivelse
Ebselen hæmmer 5-LO, CO, NADPH-oxidation og proteinkinase C. Det er en potent antioxidant. Det besidder en unik glutathionperoxidase-lignende aktivitet. Det er også vist at hæmme apoptose forårsaget af frie radikaler og neuroprotektive midler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ebselen hæmmer 5-LO, CO, NADPH-oxidation og proteinkinase C. Det er en potent antioxidant. Det besidder en unik glutathionperoxidase-lignende aktivitet. Det er også vist at hæmme apoptose forårsaget af frie radikaler og neuroprotektive midler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol, acetone, acetonitril.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ebselen |
| CAS | 60940-34-3 |
| Smeltepunkt | 180 °C til 181 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C13H9NOSe |
| MDL nummer | MFCD00210937 |
| Mængde | 10 mg |
| FN nummer | UN3283 |
| Merck Index | 14,3486 |
| Synonym | ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane |
| Vis mere |