Få mere at vide
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512281 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10512281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300572500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60940-34-3 | C13H9NOSe | 274,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ebselen
Navn note 99%
CAS 60940-34-3
Smeltepunkt 179 °C til 184 °C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H9NOSe
MDL nummer MFCD00210937
Mængde 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Merck Index 15, 3533
Synonym ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
InChI nøgle DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC navn 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-on
Molekylvægt (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formel vægt 274.18
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver