Få mere at vide
Fisherbrand™ Ibenholt behandlingsfad
Artikelnummer. p-6933045 Shop alle Fisherbrand produkter
nr. pr. pakke:
1 hver
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15589901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter DNA mod skader. Fisherbrand™ Ibenholtsbehandlingsskåle er fremstillet med mørk akryl for at reducere eksponering for lys, der kan være skadeligt for DNA.
  • Fremstillet af ibenholt akryl
  • Minimerer eksponering for lys og reducerer baggrunds-DNA-skader
Tekniske data
Farve Ibenholt
Til brug med (udstyr) Comet Assay Tank
Materiale Akryl
nr. pr. pakke 1 hver