Få mere at vide
Fisherbrand™ Ibenholt behandlingsfad
Artikelnummer. 15599901 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
1 hver
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15599901 4 Pakke med 4
15589901 1 hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15599901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2296.24 DKK / Pakke med 4
    Spare 93.76 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter DNA mod skader. Fisherbrand™ Ibenholtsbehandlingsskåle er fremstillet med mørk akryl for at reducere eksponering for lys, der kan være skadeligt for DNA.
  • Fremstillet af ibenholt akryl
  • Minimerer eksponering for lys og reducerer baggrunds-DNA-skader
Tekniske data
Farve Ibenholt
Til brug med (udstyr) Comet Assay Tank
Materiale Akryl
nr. pr. pakke 4