Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin eFluor™ 506 Konjugat
Artikelnummer. 17104123
Mængde:
100μ g
Artikelnummer. 17104123
Brand: Invitrogen™ 69431782
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et streptavidin-fluorokrom-konjugat til indirekte farvningsprotokoller til påvisning af biotinylerede primære antistoffer i flowcytometri
  • eBioscience Streptavidin eFluor 506 er et streptavidin-fluorochrom-konjugat til indirekte farvningsprotokoller til påvisning af biotinylerede primære antistoffer i flowcytometri. eFluor organiske farvestoffer er traditionelle fluorescerende farvestoffer til brug i flere applikationer, herunder flerfarvet flowcytometri og immunfluorescensmikroskopi.
  • For at gøre valg af fluorofor lettere, alt eFluor organiske farvestoffer er opkaldt efter deres emissionsbølgelængde, og de er fuldt ud kompatible med de fleste konventionelle farvestoffer, fluorescerende molekyler, eBioscience buffere og fikseringsmidler, levedygtighedsfarvninger og reagenser.
  • De eFluor 506 organisk farvestof er en violet-laser exciterbar fluorofor, der har en emissionstop på 506 nm. Dette farvestof er optimeret til brug i flowcytometri og kan, når det kombineres med alle fem Super Bright farvestof-antistofkonjugater, give seks detektionskanaler for den violette laser.
  • Vi anbefaler at bruge et 510/20 båndpasfilter eller tilsvarende. Sørg for, at dit instrument er i stand til at detektere denne fluorokrom.
  • Streptavidin eFluor 506-konjugat er blevet testet ved flowcytometrisk analyse for at påvise biotinylerede primære antistoffer. Det kan bruges≤ 0,125μ g pr. test. En test er defineret som mængden (μ g) af streptavidin fluorokrom-konjugat, der vil farve en celleprøve i et slutvolumen på 100μ L.
  • Celleantal bør bestemmes empirisk, men kan variere fra 105 til 108 celler/test. Det anbefales, at streptavidinet titreres omhyggeligt for optimal ydeevne i analysen af interesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret eFluor 506
Mængde 100μ g
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2-8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Produktlinje eBioscience
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof eFluor 506
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt