Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Phytohæmagglutinin-L (PHA-L) opløsning (500X)
Artikelnummer. 15556286
Skift visning
Mængde:
100μ L
4 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15556286 100μ L 100µL
15546286 4 x 100μ L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15556286 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00497793
Edge
Phytohemagglutinin-L (PHA-L)-opløsningen (500X) er en klar til brug opløsning af PHA-L i vandig buffer.
  • En brugsklar opløsning af PHA-L i vandig buffer
  • PHA er en blanding af lektiner isoleret fra den røde kidneybønne, Phaseolus vulgaris
  • Det er fraktionen af PHA, der udviser stærk leukoagglutinerende og mitogen aktivitet, men meget lidt erythroagglutinerende aktivitet
  • Dette reagens er beregnet til brug i in vitro- aktivering af humane og muse leukocytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100μ L
Form Væske
Produktlinje eBioscience
Produkttype Phytohæmagglutinin-L (PHA-L) opløsning