Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Phytohæmagglutinin-L (PHA-L) opløsning (500X)
Artikelnummer. 15546286
Skift visning
Mængde:
100μ L
4 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15546286 4 x 100μ L Pakke med 4
15556286 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15546286 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00497703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1854.00 DKK
    1668.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 185.35 DKK
    9% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Phytohemagglutinin-L (PHA-L)-opløsningen (500X) er en klar til brug opløsning af PHA-L i vandig buffer.
  • En brugsklar opløsning af PHA-L i vandig buffer
  • PHA er en blanding af lektiner isoleret fra den røde kidneybønne, Phaseolus vulgaris
  • Det er fraktionen af PHA, der udviser stærk leukoagglutinerende og mitogen aktivitet, men meget lidt erythroagglutinerende aktivitet
  • Dette reagens er beregnet til brug i in vitro- aktivering af humane og muse leukocytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mængde 4 x 100μ L
Produktlinje eBioscience
Produkttype Phytohæmagglutinin-L (PHA-L) opløsning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.