Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Mus Intracellulært (cytoplasmatisk/cytokin) Protein Flow Cytometri Workflow Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
- Sættet indeholder alle de normale buffere, blokkere og perler til at fuldføre et standard flowcytometrieksperiment til farvning af intracellulære cytoplasmatiske og cytokinmål i musecellesuspensioner
- Når de kombineres med eksperimentspecifikke antistoffer, er reagenserne i dette kit blevet optimeret til at arbejde sammen for at påvise intracellulære cytoplasmatiske og cytokin-mål hos mus ved flowcytometri
- Effektiv kompensationskontrol
- Fc-receptorblokering
- Ikke-antistof, ikke-proteinbaseret blokeringsopløsning til reduktion af baggrundsfarvning fra fluoroforer
- Antistofbindingsbuffer minimerer ikke-specifik binding af antistoffer
- Fikseringsbuffer til opbevaring af farvede prøver
- Aktiverende cocktail for at inducere cytokinproduktion
Sættet inkluderer
- UltraComp eBeads™ Plus Compensation Beads (01-3333-41)
- CD16/CD32 monoklonalt antistof (93), eBioscience (14-0161-81)
- CellBlox™ Blokerende buffer (B001T06F01)
- eBioscience Intracellulær fiksering& Permeabiliseringsbuffersæt (88-8824-00)
- eBioscience™ Flowcytometri-farvningsbuffer (00-4222-57)
- eBioscience Cellestimuleringscocktail plus proteintransporthæmmere, 500X (00-4975-93)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Share a Content Correction