Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Immunrespons T Cell Activation Induced Markers Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
- Sættet består af et stimuleringsreagens til positiv kontrol, buffere, levedygtighedsfarvestof, antistoffer og kompensationsperler
- Bruges til at stimulere og detektere ekspression af CD69, CD134 (OX-40) og CD137 (4-1BB) på humane T-celler ved flowcytometri
- Unikt spektralt fingeraftryk er designet til at give det klareste signal til flowcytometrieksperimenter
- Komplet sæt pakket i engangshætteglas for nem brug og for at sikre stabilitet over tid
- Omfattende validering og protokoloptimering for ensartede resultater
- Stimulering, fiksering, permeabilisering og farvning udføres i 96-brønds, rundbundede plader
- Alternativt kan celler dyrkes i bulk og overføres til 12 x 75 mm reagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Antistoffer, kompensationsperler, levedygtighedsfarvning, buffere Opbevares ved 4 C °og– 20 °C. |
| Til brug med (applikation) | T-celleaktiveringsinduceret markøranalyse og forskning |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometri |
| Mængde | 1 sæt |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forsendelsestilstand | På Is |