Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Human Intracellulær (nuklear/transkriptionsfaktor) Protein Flow Cytometri Workflow Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
- Sættet indeholder alle de normale buffere, blokkere og perler til at fuldføre et standard flowcytometrieksperiment til farvning af intracellulære nukleare og transkriptionsfaktormål i humane cellesuspensioner
- Når de kombineres med eksperimentspecifikke antistoffer, er reagenserne i dette kit blevet optimeret til at arbejde sammen for at detektere humane intracellulære nukleare og transkriptionsmål ved flowcytometri
- Effektiv kompensationskontrol
- Fc-receptorblokering
- Ikke-antistof, ikke-proteinbaseret blokeringsopløsning til reduktion af baggrundsfarvning fra fluoroforer
- Antistofbindingsbuffer som minimerer ikke-specifik binding af antistoffer
- Farvningsbuffer optimeret til transkriptionsfaktorer og nukleare proteiner
Sættet inkluderer
- UltraComp eBeads™ Plus Compensation Beads (01-3333-41)
- Fc-receptorbindingsinhibitor polyklonalt antistof, eBioscience (14-9161-71)
- CellBlox™ Blokerende buffer (B001T06F01)
- eBioscience Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (00-5523-00)
- eBioscience™ Flowcytometri-farvningsbuffer (00-4222-57)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |