Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Human Cell Surface Flow Cytometri Workflow Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
- Sættet indeholder alle de buffere, blokkere og perler, der er nødvendige for at fuldføre et standard flowcytometrieksperiment til farvning af celleoverflademål på humane cellesuspensioner
- Når de kombineres med eksperimentspecifikke antistoffer, er reagenserne i dette kit blevet optimeret til at arbejde sammen for at detektere celleoverflademål ved flowcytometri
- Effektiv kompensationskontrol
- Fc-receptorblokering
- Ikke-antistof, ikke-proteinbaseret blokeringsopløsning til reduktion af baggrundsfarvning fra fluoroforer
- Antistofbindingsbuffer minimerer ikke-specifik binding af antistoffer
- Fikseringsbuffer til opbevaring af farvede prøver
Sættet indeholder:
- UltraComp eBeads™ Plus Compensation Beads (01-3333-41)
- Fc-receptorbindingsinhibitor polyklonalt antistof, eBioscience (14-9161-71)
- CellBlox Monocyt- og makrofagblokerende buffer (B001T02F01)
- eBioscience Flowcytometri-farvningsbuffer (00-4222-57)
- eBioscience IC-fikseringsbuffer (00-8222-49)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |