Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg Phenotyping Kit
Artikelnummer. 17144729
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17144729 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17144729 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A42925
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg Phenotyping Kit er designet til flowcytometri-baseret identitetstestning af regulatoriske T-celler (Tregs).
Phenotyping Kit udnytter høj kvalitet eBioscience™ antistoffer, isotypekontroller og fikserings-/permeabiliseringsreagenser (til den intracellulære markør FOXP3) og inkluderer en brugsklar protokol til eksperimentel opsætning, gatingstrategi og analyse.
Fordelene omfatter:
  • Dokumenteret ydeevne -antistoffer og understøttende reagenser designet til flowcytometri
  • Højt refererede antistoffer - inkluderer en af de mest refererede kloner for FOXP3
  • Nøglefærdigt sæt og protokol - indeholder reagenser og standardiserede gating-anbefalinger, der er nødvendige for at udføre flowcytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
  • CD4, CD25, CD127 og FOXP3 antistoffer, opbevares ved 2 –8 °C
  • FOXP2/TF farvningsbuffersæt, opbevares ved 2 8 –°C
  • Isotypekontrol, opbevares ved 2 8 –°C
Format Sæt
Mængde 100 reaktioner
Detektionsmetode Fluorescens
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Produktlinje eBioscience
Produkttype Fænotypesæt