Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 Phenotyping Kit
Beskrivelse
Phenotyping Kit udnytter høj kvalitet eBioscience™ antistoffer, isotypekontroller, cellestimuleringsreagenser (inducerer cytokinproduktion) og fikserings-/permeabiliseringsreagenser (til intracellulære markører IfN-g og IL-17) og inkluderer en brugsklar protokol til eksperimentel opsætning, gatingstrategi og analyse.
Fordelene omfatter:
- Dokumenteret ydeevne -antistoffer og støttende reagenser designet til flowcytometri
- Højt refererede antistoffer - inkluderer en af de mest refererede kloner for IL-17
- Nøglefærdigt sæt og protokol - indeholder reagenser og standardiserede gating-anbefalinger, der er nødvendige for at udføre flowcytometrikarakterisering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring |
|
| Format | Sæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Fænotypesæt |