Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Fænotyping Panel
Beskrivelse
Essential Human T-Cell Phenotyping Panel holder altid høj kvalitet eBioscience™ antistoffer og en klar-til-brug protokol til eksperimentel opsætning, gating-strategi og analyse.
Fordelene omfatter:
- Dokumenteret ydeevne -antistoffer designet til flowcytometri
- Højt refererede antistoffer ―eBioscience™ porteføljen indeholder pålidelige fluorokrom-konjugerede antistoffer til immunologi og onkologisk forskning
- Nøglefærdigt sæt og protokol - indeholder standardiserede gating-anbefalinger, der er nødvendige for at udføre flowcytometrikarakterisering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | CD3, CD4, CD8, CD62L og CCR7 antistoffer, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Format | Sæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Fænotypepanel |