Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping Kit
Mængde:
100 reaktioner
Beskrivelse
Phenotyping Kit udnytter høj kvalitet eBioscience™ antistoffer og isotype kontroller og inkluderer en klar-til-brug protokol til eksperimentel opsætning, gating-strategi og analyse.
Fordelene omfatter:
- Dokumenteret ydeevne -antistoffer og støttende reagenser designet til flowcytometri
- Højt refererede antistoffer ―eBioscience™ porteføljen indeholder pålidelige fluorokrom-konjugerede antistoffer og reagenser til immunologi og onkologisk forskning
- Nøglefærdigt sæt og protokol - indeholder reagenser og standardiserede gating-anbefalinger, der er nødvendige for at udføre flowcytometrikarakterisering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring |
|
| Format | Sæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Produktlinje | eBioscience™ |
| Produkttype | Fænotypesæt |
Dokumenter
Product Information
Manuals
User Guide: eBioscience Essential Human T-Cell Phenotyping Kit
Version: A.0
Filstørrelse: 793.3 kB
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping Kit >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion