Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Avidin HRP
Beskrivelse
Avidin peberrodsperoxidase bruges almindeligvis som et andet trin til påvisning af biotinylerede antistoffer. Avidin er et glykoprotein fra kyllingeæggehvider, der binder biotin med høj affinitet. Biotin er et mærke, der ofte bruges til at mærke antistoffer og andre prober til immundetektionsmetoder.
Dette produkt anbefales til brug i immunhistokemiske applikationer.
Konjugat: HRP
Rapporteret anvendelse: Immunhistokemisk farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 x 100μ L |
| Målmolekyle | Biotin |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Formulering | Vandig buffer, indeholder bærerprotein/stabilisator, ingen natriumazid |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemisk farvning |
| Produktlinje | eBioscience |
| Etiket eller farvestof | HRP (peberrodsperoxidase) |