Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptose Detection Kits
Beskrivelse
Indeholder
- Kat. nr. 88-8007-72:
- 10X Binding Buffer
- Annexin V APC : 5 μL/test, 50 tests Beskyt mod lys.
- Propidiumiodid-farvningsopløsning: 5 L/μtest, 100 tests Beskyt mod lys.
- Kat. nr. 88-8007-74:
- 10X Binding Buffer
- Annexin V APC : 5 μL/test, 200 tests Beskyt mod lys.
- Propidiumiodid-farvningsopløsning: 5 L/μtest, 2x100 tests Beskyt mod lys.
Nemt at skelne celler, der gennemgår tidlig og sen apoptose med eBioscience og Annexin V Apoptose Detection kits til flowcytometri analyse. Disse kits anvender levedygtighedsfarvekonjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran. I det sene stadie af apoptose, når celleintegriteten går tabt, krydser både annexin V og levedygtighedsfarvestoffet og binder PS på det indre af plasmamembranen.
Ved tidlig apoptose udelukker plasmamembranen levedygtighedsfarvestoffer som propidiumiodid (PI), 7-AAD eller fikserbare levedygtighedsfarvestoffer som f.eks. eFluor 450. Disse celler vil farves med annexin V, men ikke et levedygtighedsfarvestof, og dermed skelne celler i tidlig apoptose. I det sene stadie af apoptose mister cellemembranen imidlertid integritet, hvorved annexin V også får adgang til PS i det indre af cellen. Et levedygtighedsfarvestof kan bruges til at opløse disse sene apoptotiske og nekrotiske celler (annexin V, levedygtighedsfarvepositive) fra de tidlige apoptotiske celler (annexin V-positiv, levedygtighedsfarve-negativ).
Nuværende levedygtighed pletter tilgængelige med eBioscience Annexin V Apoptose Detection kits inkluderer FITC, eFluor 450, allophycocyanin (APC), phycoerythrin (PE), PE-cyanin7 og biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | eBioscience Annexin V Apoptose Detection Kit APC |
| Mængde | 50 prøver |
| Produkttype | Apoptose Detection Kit |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • Annexin V bindingsbeskytter (10X), 1 flaske (30 ml) • Annexin V APC, 1 hætteglas (0,25 ml) • Propidiumiodidfarveløsning, 1 flaske (0,5 ml) Bemærk: Fixable Viability Dye eFluor 450 anbefales ikke til brug med Annexin V Apoptosis Detection Kits. Håndteringsforhold: Opbevar ved 2-8 °C. Undgå temperaturudsving. |
| Excitation/Emission | 650, 535/660, 617 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Konjugeret | APC, propidiumiodid |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |