Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptose Detection Kits
Artikelnummer. 15571947
Mængde:
100 prøver
20 prøver
200 prøver
200 test
300 prøver
50 prøver
Excitation/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA , 535/ NA , 617
Konjugeret:
APC, propidiumiodid
Biotin, propidiumjodid
FITC, Propidium Iodide
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Pakningsstørrelse:
100 tests
20 tests
200 tests
300 tests
50 tests
Hver
Artikelnummer. 15571947
Brand: Invitrogen™ BMS500BT300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Annexin V-Biotin protein
  • Bindingsbuffer (4x)
  • Propidiumiodid (20 ug/ml)
Kits anvender levedygtighedsfarve-konjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran.
Nemt at skelne celler, der gennemgår tidlig og sen apoptose med eBioscience og Annexin V Apoptose Detection kits til flowcytometri analyse. Disse kits anvender levedygtighedsfarvekonjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran. I det sene stadie af apoptose, når celleintegriteten går tabt, krydser både annexin V og levedygtighedsfarvestoffet og binder PS på det indre af plasmamembranen.
Annexiner er en familie af calciumafhængige phospholipid-bindende proteiner, der fortrinsvis binder phosphatidylserin (PS). Under normale fysiologiske forhold er PS overvejende lokaliseret i den indre folder af plasmamembranen. Ved påbegyndelse af apoptose mister PS sin asymmetriske fordeling over phospholipid-dobbeltlaget og translokeres til den ekstracellulære membran-folder, der markerer celler som mål for fagocytose. Når først på den ydre overflade af membranen, kan PS påvises med fluorescensmærket annexin V på en calciumafhængig måde.
Ved tidlig apoptose udelukker plasmamembranen levedygtighedsfarvestoffer som propidiumiodid (PI), 7-AAD eller fikserbare levedygtighedsfarvestoffer som f.eks. eFluor 450. Disse celler vil farves med annexin V, men ikke et levedygtighedsfarvestof, og dermed skelne celler i tidlig apoptose. I det sene stadie af apoptose mister cellemembranen imidlertid integritet, hvorved annexin V også får adgang til PS i det indre af cellen. Et levedygtighedsfarvestof kan bruges til at opløse disse sene apoptotiske og nekrotiske celler (annexin V, levedygtighedsfarvepositive) fra de tidlige apoptotiske celler (annexin V-positiv, levedygtighedsfarve-negativ).
Nuværende levedygtighed pletter tilgængelige med eBioscience Annexin V Apoptose Detection kits inkluderer FITC, eFluor 450, allophycocyanin (APC), phycoerythrin (PE), PE-cyanin7 og biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt eBioscience Annexin V-Biotin Apoptose Detection Kit
Mængde 300 prøver
Sættets indhold Indeholder:
• Bindingsbuffer (4X), 2 flasker (50 ml)
• rh Annexin V-Biotin, 1 hætteglas (1,5 ml)
• Propidiumiodid (20μ g/ml), 2 hætteglas (1,8 ml)
Produkttype Apoptose Detection Kit
Indhold og opbevaring Håndteringsbetingelser:
Opbevares ved 2-8 °C. Undgå temperaturudsving.
Excitation/Emission NA , 535/ NA , 617
Forsendelsestilstand Våd is
Konjugeret Biotin, propidiumjodid
Til brug med (udstyr) Flowcytometre