Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptose Detection Kits
Artikelnummer. 12770170
Skift visning
Mængde:
100 prøver
20 prøver
200 prøver
200 test
300 prøver
50 prøver
Excitation/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA , 535/ NA , 617
Konjugeret:
APC, propidiumiodid
Biotin, propidiumjodid
FITC, Propidium Iodide
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Pakningsstørrelse:
100 tests
20 tests
200 tests
300 tests
50 tests
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Excitation/Emission Konjugeret Pakningsstørrelse
12770170 200 prøver 488, 535/520, 617 FITC, Propidium Iodide Hver
15561187 50 prøver 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 50 tests
15571187 200 prøver 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 200 tests
12780170 200 prøver 650, 535/660, 617 APC, propidiumiodid Hver
15591187 50 prøver - PCP-eFluor 710 50 tests
15413392 200 test - PCP-eFluor 710 Hver
15581947 100 prøver 488, 535/520, 617 FITC, Propidium Iodide 100 tests
15501957 20 prøver 488, 535/520, 617 FITC, Propidium Iodide 20 tests
15521957 300 prøver 488, 535/520, 617 FITC, Propidium Iodide 300 tests
14819780 50 prøver - PE, 7-AAD 50 tests
15521207 200 prøver - PE, 7-AAD 200 tests
15531207 50 prøver - PE/Cy7 50 tests
15541207 200 prøver - PE/Cy7 200 tests
15551947 100 prøver NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 100 tests
15561947 20 prøver NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 20 tests
15571947 300 prøver NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 300 tests
12760170 50 prøver 488, 535/520, 617 FITC, Propidium Iodide Hver
15581187 50 prøver 650, 535/660, 617 APC, propidiumiodid 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 12770170 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 88800574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 DKK
    3157.65 DKK / 200 reaktioner
    Spare 1052.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
  • Kat. nr. 88-8005-72:
  • 10X Binding Buffer
  • Annexin V FITC: 5 μL/test, 50 tests Beskyt mod lys.
  • Propidiumiodid-farvningsopløsning: 5 L/μtest, 100 tests Beskyt mod lys.
  • Kat. nr. 88-8005-74:
  • 10X Binding Buffer
  • Annexin V FITC: 5 μL/test, 200 tests Beskyt mod lys.
  • Propidiumiodid-farvningsopløsning: 5 L/μtest, 2x100 tests Beskyt mod lys.
Kits anvender levedygtighedsfarve-konjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran.
Nemt at skelne celler, der gennemgår tidlig og sen apoptose med eBioscience og Annexin V Apoptose Detection kits til flowcytometri analyse. Disse kits anvender levedygtighedsfarvekonjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran. I det sene stadie af apoptose, når celleintegriteten går tabt, krydser både annexin V og levedygtighedsfarvestoffet og binder PS på det indre af plasmamembranen.
Annexiner er en familie af calciumafhængige phospholipid-bindende proteiner, der fortrinsvis binder phosphatidylserin (PS). Under normale fysiologiske forhold er PS overvejende lokaliseret i den indre folder af plasmamembranen. Ved påbegyndelse af apoptose mister PS sin asymmetriske fordeling over phospholipid-dobbeltlaget og translokeres til den ekstracellulære membran-folder, der markerer celler som mål for fagocytose. Når først på den ydre overflade af membranen, kan PS påvises med fluorescensmærket annexin V på en calciumafhængig måde.
Ved tidlig apoptose udelukker plasmamembranen levedygtighedsfarvestoffer som propidiumiodid (PI), 7-AAD eller fikserbare levedygtighedsfarvestoffer som f.eks. eFluor 450. Disse celler vil farves med annexin V, men ikke et levedygtighedsfarvestof, og dermed skelne celler i tidlig apoptose. I det sene stadie af apoptose mister cellemembranen imidlertid integritet, hvorved annexin V også får adgang til PS i det indre af cellen. Et levedygtighedsfarvestof kan bruges til at opløse disse sene apoptotiske og nekrotiske celler (annexin V, levedygtighedsfarvepositive) fra de tidlige apoptotiske celler (annexin V-positiv, levedygtighedsfarve-negativ).
Nuværende levedygtighed pletter tilgængelige med eBioscience Annexin V Apoptose Detection kits inkluderer FITC, eFluor 450, allophycocyanin (APC), phycoerythrin (PE), PE-cyanin7 og biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt eBioscience Annexin V Apoptose Detection Kit FITC
Mængde 200 prøver
Format Sæt
Produkttype Apoptose Detection Kit
Indhold og opbevaring • Annexin V bindingsbeskytter (10X), 1 flaske (100 ml)
• Annexin V-FITC konjugat, 1 hætteglas (1 ml)
• Propidiumiodid farvningsopløsning, 2 hætteglas (0,5 ml)
Bemærk: Fixable Viability Dye eFluor 450 anbefales ikke til brug med Annexin V Apoptose Detection Kits. 2 °C til 8 °C. Undgå temperaturudsving.
Excitation/Emission 488, 535/520, 617
Produktlinje eBioscience
Konjugeret FITC, Propidium Iodide
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer