missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ebio1
Beskrivelse
Ebio1 is an activator of KCNQ2 voltage-gated potassium channels (EC50 = 247 nM). Ebio1 activates KCNQ2 by increasing both the open probability and the conductance of the channel. Ebio1 has no effect on the voltage sensitivity of KCNQ1, KCNQ3, KCNQ4 and KCNQ5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,2-Dihydro-5-acenaphthylenyl)-4-fluorobenzamide |
| CAS | 339287-36-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Voltage-gated Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C19H14FNO |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?