Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Loggere
Kanaler:
6
12
IP-vurdering:
IP30
IP40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Multi Channel Datalogger til at måle temperaturen med termoelementsonder af type K eller T. Temperaturdatalogger med 2-punkts fabrikskalibreringscertifikat.
Aktuelle måleværdier og målekurven kan aflæses på det flerfarvede TFT-display. Den termiske isolering ved hjælp af termoisoleringsboksen tillader brug af dataloggeren ved meget høje temperaturer. Overvågning og validering af processer i: Inkubatorer, Køleskabe, Klimaskabe, Lagerrum, Transportundersøgelser og Frysetørretumblere mm. USB interface til PC-tilslutning Strømforsyning via USB eller batteri Beregning af temperaturprofiler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | TFT |
| Datahukommelse | 20.000/Kanal |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | Ingen |
| Batterilevetid | Livstid |
| Kanaler | 6 |
| Certificeringer/compliance | Kalibreringscertifikat |
| IP-vurdering | IP30 |
| Model- | EBI 40 TC-01 |
| Vis mere |