Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Loggere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11743559
Skift visning
Kanaler:
6
12
IP-vurdering:
IP30
IP40
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanaler IP-vurdering unitSize
11743559 12 IP40 Hver
11733559 6 IP30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11743559 Leverandør Ebro Electronic™ Leverandørnr. 13406401A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18135.00 DKK
    17003.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 1131.47 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Logger registrerer temperaturer under procesovervågning og validering. Til type K termoelementfølere.
Multi Channel Datalogger til at måle temperaturen med termoelementsonder af type K eller T. Temperaturdatalogger med 2-punkts fabrikskalibreringscertifikat.
Aktuelle måleværdier og målekurven kan aflæses på det flerfarvede TFT-display. Den termiske isolering ved hjælp af termoisoleringsboksen tillader brug af dataloggeren ved meget høje temperaturer. Overvågning og validering af processer i: Inkubatorer, Køleskabe, Klimaskabe, Lagerrum, Transportundersøgelser og Frysetørretumblere mm.
  • USB interface til PC-tilslutning
  • Strømforsyning via USB eller batteri
  • Beregning af temperaturprofiler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Datalogger
    Display Type TFT
    Datahukommelse 20.000/Kanal
    Kalibrering Kalibreret
    Alarmtyper Ingen
    Softwaretype Winlog.pro
    Kanaler 12
    Certificeringer/compliance Fabrikskalibreringscertifikat
    IP-vurdering IP40
    Model- EBI 40 TC-02
    Sensortyper Termoelement type K, SMP tilslutninger
    Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (25 °C uden sonde)
    Temperaturopløsning 0,1 °C
    Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1200 °C
    Dimensioner (L x B x H) 140 x 118 x 35 mm
    Vægt (metrisk) Ca. 400 g