Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 310 Multi-Use PDF Data Logger
Artikelnummer. 12641825
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +75 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12641825
Brand: Ebro Electronic™ 13406331A
Til transport- og opbevaringsovervågning. Anvendelser: Logistik, Laboratorium, Pharma– Vaccine– Kontrol med narkotika, fødevarer og opbevaring.
Datalogger til temperaturovervågning under transport og lager, men også til mange andre applikationer, især med partiet af ekstra sonder.
Datalogger til temperaturovervågning under transport og lager, men også til mange andre applikationer, især med partiet af ekstra sonder.
  • Nem brug gennem automatisk PDF-rapportgenerering, direkte USB udlæsning og konfiguration
  • Minimer træningsomkostninger og brugerfejl gennem et enkelt, brugervenligt design
  • Eliminer dyre og tidskrævende IQ/OQ-procedurer gennem standardrapporteringsproces
  • Reducer IT-omkostninger med på grund af den standardiserede software
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Datalogger
    Display Type LCD
    Datahukommelse 120.000 læsninger
    Kalibrering Kalibreret
    Alarmtyper Blinkende LCD-segment
    Batterilevetid Levetid op til 2 år
    Certificeringer/compliance Fabrikskalibreringscertifikat
    IP-vurdering IP65
    Model- EBI 310
    Sensortyper PT 1000
    Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 (– 30 til 30)± 0,5° C
    Temperaturopløsning 0,1 °C
    Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +75 °C
    Dimensioner (L x B x H) 80 x 34 x 14 mm
    Vægt (metrisk) 35 g