Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 300 PDF Logger Series
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +60 °C
Beskrivelse
Datalogger til temperaturovervågning under transport og lager.
- Temperaturdatalogger med intern NTC-sensor.
- ingen software nødvendig
- genererer PDF-rapport automatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD |
| Datahukommelse | 40.000 læsninger |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | Blinkende LCD-segment |
| Batterilevetid | 2 år |
| Certificeringer/compliance | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-vurdering | IP65 |
| Model- | EBI 300 |
| Sensortyper | NTC |
| Vis mere |