missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EBI-2511, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473086
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473086 25 mg -
16464448 10 mg -
16415336 100 mg 100mg
16407177 5 mg -
16400767 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111418

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress EBI-2511 is a highly potent and orally active EZH2 inhibitor, with an IC50 of 6 nM in Pfeffiera cell lines, respectively.

EBI-2511 is a highly potent and orally active EZH2 inhibitor, with an IC50 of 6 nM in Pfeffiera cell lines, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EBI-2511
Fysisk form Solid
CAS 2098546-05-3
Farve White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H48N4O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC1=C(C(NCC2=C(C)C=C(C)NC2=O)=O)C(C=C(C3CCN(C(C)C)CC3)O4)=C4C=C1N(C5CCOCC5)CC
Molekylvægt (g/mol) 576.77
Formel vægt 576.77
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.