Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 25-TE temperaturlogger
Artikelnummer. 11763529
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +85 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11763529
Brand: Ebro Electronic™ 13406201A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Temperaturlogger med ekstern sonde.
Probe PT 100 til TFX 430, PT 100, 200 mm, stump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type LCD
Datahukommelse 288 Læsninger
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper E-mail
Batteritype Lithium
Batterilevetid <2 år
Kanaler 1
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat
IP-vurdering IP67
Model- EBI 25-TE
Sensortyper NTC
Til brug med (applikation) Logning og registrering af temperaturer, Opbevaringsovervågning, Dybfrysere, Køleskabe og kølemontre
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 kl– 20 til 40,± 0,8 til –30 til– 20/40 til 60,± 1,5 kl– 40 til– 30/60 til 85° C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +85 °C
Dimensioner (L x B x H) 95 x 48 x 27 mm
Længde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 65 g