Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 20-TF Food Temperatur Data Logger
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger, EBI 20-TF Fødevaretemperatur |
| Datahukommelse | 8000 læsninger |
| Batteritype | Lithium |
| Batterilevetid | 1 år |
| Kanaler | 1 |
| Certificeringer/compliance | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-vurdering | IP 67 |
| Model- | EBI 20-TF |
| Sensortyper | NTC |
| Til brug med (applikation) | Pålidelig temperaturregistrering, kernetemperaturmåling, varmeserveringstællere, måltider på hjul, forplejning på hospital/pensionering Hom, i henhold til DIN EN 12830 |
| Vis mere |