Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 20 datalogger serie sæt
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +60 °C
-30 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
EBI 20 dataloggere er meget robuste og er i brug over hele verden til transport og til lagerovervågning.
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | LCD |
| Datahukommelse | 40.000 læsninger |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | Blinkende LCD-segment |
| Batteritype | 3 V Lithium (CR2450) |
| Batterilevetid | ∼1 år |
| Certificeringer/compliance | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-vurdering | IP67 |
| Model- | EBI 20-T1 sæt |
| Sensortyper | NTC |
| Vis mere |