Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 20 datalogger serie sæt
Artikelnummer. 10402940
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +60 °C
-30 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10402940
Brand: Ebro Electronic™ 16010047A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Datalogger til at måle temperatur og/eller luftfugtighed under transport og på lager
EBI 20 dataloggere er meget robuste og er i brug over hele verden til transport og til lagerovervågning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Datalogger system
Display Type LCD
Datahukommelse 40.000 læsninger
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper Blinkende LCD-segment
Batteritype Lithium
Batterilevetid >24 måneder
Inkluderer Logger, evalueringssoftware, interface.
Kanaler 1
Certificeringer/compliance Fabrikskalibreringscertifikat
IP-vurdering IP67
Model- EBI 20-TE1
Sensortyper NTC
Til brug med (applikation) Pålidelig temperaturregistrering, kernetemperaturmåling, årlig hukommelse, transport, opbevaringsovervågning, køle- og dybfryserum, kølemontre
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 kl– 20 til 40° C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +60 °C
Dimensioner (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Længde (metrisk) 69 mm
Vægt (metrisk) 45 g